Tisk…
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 3540 CZK
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorophenylhydrazine
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007576
CAS číslo: 305-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III