Tisk…
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920099-1G OR920099-5G
APOSOR920099-1GEA 612 CZK
APOSOR920099-1G APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
(±)-1-Heptyn-3-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041597
CAS číslo: 7383-19-9