Tisk…
2-tert-Butylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920095-1G OR920095-5G
APOSOR920095-1GEA 4140 CZK
APOSOR920095-1G APOSOR920095-5G
2-tert-Butylpyrazine 95%
2-tert-Butylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069193
CAS číslo: 32741-11-0