Tisk…
2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920080-25G OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA 6220 CZK
APOSOR920080-25G APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002115
CAS číslo: 119-51-7