Tisk…
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 5590 CZK
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1052236-86-8