Tisk…
5-Phenyl-o-anisidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 3540 CZK
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Phenyl-o-anisidine 95%
5-Phenyl-o-anisidine
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007790
CAS číslo: 39811-17-1