Tisk…
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920002-25G OR920002-5G
APOSOR920002-25GEA 857 CZK
APOSOR920002-25G APOSOR920002-5G
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene 95%
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038411
CAS číslo: 18995-35-2