Tisk…
1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919962-25G OR919962-5G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 6220 CZK
APOSOR919962-25G APOSOR919962-5G APOSOR919962-100G
1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
1-(2-Chloroethoxy)propane
Vzorec: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059052
CAS číslo: 42149-74-6