Tisk…
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 4170 CZK
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171.46
Bod varu: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001010
CAS číslo: 6940-78-9
UN: 1993
ADR: 3 III