Tisk…
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-1-(4-methylphenyl)hydrazine
OR919938-10G OR919938-1G OR919938-5G
APOSOR919938-10GEA 16960 CZK
APOSOR919938-10G APOSOR919938-1G APOSOR919938-5G
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844793
CAS číslo: 61715-72-8