Tisk…
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
OR919878-5G
APOSOR919878-5GEA 5690 CZK
APOSOR919878-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048319
CAS číslo: 3054-92-0