1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919806-1G
OR919806-5G
APOSOR919806-1GEA
3740
CZK
APOSOR919806-1G
APOSOR919806-5G
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Ethyl-1-phenylhydrazine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031413 CAS číslo: 644-21-3 |