2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR919803-1G
OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA
2400
CZK
APOSOR919803-1G
APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052002 CAS číslo: 39547-15-4 |