Tisk…
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919800-1G OR919800-5G
APOSOR919800-1GEA 7250 CZK
APOSOR919800-1G APOSOR919800-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Vzorec: C₈H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216630
CAS číslo: 71878-80-3