Tisk…
2-Ethylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919772-25G
APOSOR919772-25GEA 5230 CZK
APOSOR919772-25G
2-Ethylcyclohexanol 95%
2-Ethylcyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001445
CAS číslo: 3760-20-1