1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919739-1G
OR919739-25G
OR919739-5G
APOSOR919739-1GEA
622
CZK
APOSOR919739-1G
APOSOR919739-25G
APOSOR919739-5G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059162 CAS číslo: 1739-83-9 |