Tisk…
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919731-10G OR919731-1G OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA 6420 CZK
APOSOR919731-10G APOSOR919731-1G APOSOR919731-5G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059337
CAS číslo: 6807-11-0