Tisk…
Isoamyl lactate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 8070 CZK
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046638
CAS číslo: 19329-89-6