Tisk…
2,2'-Dipyridylamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 8700 CZK
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipyridylamine 99%
2,2'-Dipyridylamine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006247
CAS číslo: 1202-34-2