Tisk…
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 6220 CZK
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Vzorec: C₉H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191397
CAS číslo: 140837-33-8