Tisk…
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919641-25G OR919641-5G
APOSOR919641-25GEA 8170 CZK
APOSOR919641-25G APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 19243-95-9