Tisk…
3-Hepten-2-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919591-25G OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA 7250 CZK
APOSOR919591-25G APOSOR919591-5G
3-Hepten-2-one 96%
3-Hepten-2-one
Vzorec: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015564
CAS číslo: 1119-44-4