Tisk…
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919509-1G OR919509-25G OR919509-5G
APOSOR919509-1GEA 2480 CZK
APOSOR919509-1G APOSOR919509-25G APOSOR919509-5G
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142844
CAS číslo: 3099-28-3