Tisk…
1,4-Dicyano-2-butene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydromucononitrile
OR919444-25G
APOSOR919444-25GEA 2480 CZK
APOSOR919444-25G
1,4-Dicyano-2-butene 95%
1,4-Dicyano-2-butene
Vzorec: C₆H₆N₂
MW: 106,1252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001964
CAS číslo: 1119-85-3