2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone
OR919426-10G
OR919426-1G
OR919426-5G
APOSOR919426-10GEA
25630
CZK
APOSOR919426-10G
APOSOR919426-1G
APOSOR919426-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025078 CAS číslo: 3708-04-1 |