Tisk…
2,5-Dichloroterephthalonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919416-1G OR919416-5G
APOSOR919416-1GEA 0 CZK
APOSOR919416-1G APOSOR919416-5G
2,5-Dichloroterephthalonitrile 97%
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059584
CAS číslo: 1897-43-4