Tisk…
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
OR919329-1G OR919329-250MG
APOSOR919329-1GEA 18620 CZK
APOSOR919329-1G APOSOR919329-250MG
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Ethyl-2-formylpropionate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044012
CAS číslo: 27772-62-9