4-Aminobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
OR919301-5G
OR919301-100G
APOSOR919301-5GEA
0
CZK
APOSOR919301-5G
APOSOR919301-100G
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO MW: 197,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007895 CAS číslo: 1137-41-3 |