Tisk…
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 6620 CZK
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075381
CAS číslo: 63721-05-1