1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919282-25G
OR919282-5G
APOSOR919282-25GEA
8700
CZK
APOSOR919282-25G
APOSOR919282-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047481 CAS číslo: 19780-85-9 |