2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919261-1G
OR919261-25G
OR919261-5G
APOSOR919261-1GEA
0
CZK
APOSOR919261-1G
APOSOR919261-25G
APOSOR919261-5G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Vzorec:
C₇H₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671520 CAS číslo: 1708-41-4 |