Tisk…
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 2080 CZK
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566907
CAS číslo: 66185-74-8