Tisk…
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 7280 CZK
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864544
CAS číslo: 52320-59-9