Tisk…
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 417 CZK
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₅S
MW: 259.28 g/mol
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04973619
CAS číslo: 71675-87-1