Tisk…
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919202-1G
APOSOR919202-1GEA 1290 CZK
APOSOR919202-1G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988336
CAS číslo: 26293-93-6