2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G
OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA
622
CZK
APOSOR9192-1G
APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₂ MW: 216,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156157 CAS číslo: 24310-15-4 |