1-Methylazepan-4-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919163-1G
OR919163-250MG
APOSOR919163-1GEA
25000
CZK
APOSOR919163-1G
APOSOR919163-250MG
1-Methylazepan-4-amine 96%
1-Methylazepan-4-amine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17015865 CAS číslo: 933741-93-6 |