Tisk…
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde, 2-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
OR919139-1G OR919139-250MG
APOSOR919139-1GEA 4600 CZK
APOSOR919139-1G APOSOR919139-250MG
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227050
CAS číslo: 101382-53-0