4-Methylphthalic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919135-100G
APOSOR919135-100GEA
4300
CZK
APOSOR919135-100G
4-Methylphthalic anhydride 95%
4-Methylphthalic anhydride
Vzorec:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041856 CAS číslo: 19438-61-0 |