Tisk…
4-Methylphthalic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919135-100G
APOSOR919135-100GEA 4300 CZK
APOSOR919135-100G
4-Methylphthalic anhydride 95%
4-Methylphthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041856
CAS číslo: 19438-61-0