Tisk…
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919129-1G OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA 4570 CZK
APOSOR919129-1G APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00964153
CAS číslo: 654-15-9