Tisk…
Quinoline-6-carboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919127-1G
APOSOR919127-1GEA 5960 CZK
APOSOR919127-1G
Quinoline-6-carboxamide 95%
Quinoline-6-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312760
CAS číslo: 5382-43-4