Tisk…
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR919100-5G
APOSOR919100-5GEA 1820 CZK
APOSOR919100-5G
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001605
CAS číslo: 527-61-7