Tisk…
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 5390 CZK
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Hustota: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78.9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788196
CAS číslo: 22282-99-1