Tisk…
4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919092-1G OR919092-25G OR919092-5G
APOSOR919092-1GEA 4770 CZK
APOSOR919092-1G APOSOR919092-25G APOSOR919092-5G
4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
4'-Chloro-N-methylformanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093455
CAS číslo: 26772-93-0