Tisk…
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 0 CZK
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Bod varu: 105…107 °C/5mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010768
CAS číslo: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II