Tisk…
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 5590 CZK
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970957
CAS číslo: 956352-96-8