Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-3-iodo-pyrrolidine, tert-Butyl 3-iodopyrrolidine-1-carboxylate
OR919042-1G
APOSOR919042-1GEA 2240 CZK
APOSOR919042-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₆INO₂
MW: 297,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031283
CAS číslo: 774234-25-2