Tisk…
2-Bromobutyryl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918969-25G OR918969-5G
APOSOR918969-25GEA 3310 CZK
APOSOR918969-25G APOSOR918969-5G
2-Bromobutyryl chloride 95%
2-Bromobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055269
CAS číslo: 22118-12-3