N-Isopropylacrylamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918836-25G
OR918836-100G
OR918836-500G
APOSOR918836-25GEA
2280
CZK
APOSOR918836-25G
APOSOR918836-100G
APOSOR918836-500G
N-Isopropylacrylamide 95%
N-Isopropylacrylamide
Vzorec:
C₆H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041913 CAS číslo: 2210-25-5 |