Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 2530 CZK
APOSOR918735-10G APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004512
CAS číslo: 7417-18-7